Ácido 3-aminosalicílico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ácido 3-amino-2-hidroxibenzoico
OR7739-1G OR7739-250MG OR7739-5G
APOSOR7739-1GEA 58 EUR
APOSOR7739-1G APOSOR7739-250MG APOSOR7739-5G
Ácido 3-aminosalicílico 97%
Ácido 3-aminosalicílico
Formula: C₇H₇NO₃
MW: 153.14 g/mol
Pto. Ebullición: 347
Pto. de fusión: ∼ 240 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010299
Núm. CAS: 570-23-0
EINECS: 209-328-0