4-Bromo-1,8-naphthalic anhydride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Bromobenzo[de]isochromene-1,3-dione
OR7743-25G OR7743-100G
APOSOR7743-25GEA 21.9 EUR
APOSOR7743-25G APOSOR7743-100G
4-Bromo-1,8-naphthalic anhydride
4-Bromo-1,8-naphthalic anhydride
Formula: C₁₂H₅BrO₃
MW: 277,0703 g/mol
Pto. de fusión: 217…219 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006927
Núm. CAS: 81-86-7
EINECS: 201-382-3