4-Nitro-1,8-naphthalic anhydride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR7744-25G OR7744-5G
APOSOR7744-25GEA 691 EUR
APOSOR7744-25G APOSOR7744-5G
4-Nitro-1,8-naphthalic anhydride 95%
4-Nitro-1,8-naphthalic anhydride
Formula: C₁₂H₅NO₅
Pto. de fusión: 226…229 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013446
Núm. CAS: 6642-29-1