3-Nitro-p-toluidina
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR7747-100G OR7747-25G OR7747-5G
APOSOR7747-100GEA 0 EUR
APOSOR7747-100G APOSOR7747-25G APOSOR7747-5G
3-Nitro-p-toluidina
3-Nitro-p-toluidina
Formula: C₇H₈N₂O₂
Pto. de fusión: 74…79 °C
Densidad: 1,312 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 175 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007910
Núm. CAS: 119-32-4
EINECS: 204-314-0
UN: 2660
ADR: 6.1,III