4'-Iodoacetofenona
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(4-Iodofenil)etan-1-ona
OR7749-100G OR7749-25G OR7749-5G
APOSOR7749-100GEA 65.4 EUR
APOSOR7749-100G APOSOR7749-25G APOSOR7749-5G
4'-Iodoacetofenona
4'-Iodoacetofenona
Formula: C₈H₇IO
Pto. de fusión: 82…84 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00045320
Núm. CAS: 13329-40-3
EINECS: 236-372-8