Ácido 4-hidrazinobenzoico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR7755-10G OR7755-100G OR7755-25G
APOSOR7755-10GEA 16.1 EUR
APOSOR7755-10G APOSOR7755-100G APOSOR7755-25G
Ácido 4-hidrazinobenzoico
Ácido 4-hidrazinobenzoico
Formula: C₇H₈N₂O₂
Pto. de fusión: 217…219 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00007581
Núm. CAS: 619-67-0
EINECS: 210-609-5