4-Cyanophenylhydrazine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Hydrazinylbenzonitrile hydrochloride
OR7756-5G
OR7756-25G
APOSOR7756-5GEA
21.9
EUR
APOSOR7756-5G
APOSOR7756-25G
4-Cyanophenylhydrazine hydrochloride
4-Cyanophenylhydrazine hydrochloride
Formula:
C₇H₈ClN₃ Pto. de fusión: 241…244 °C (desc.) Pto. de inflamación: >110 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00673994 Núm. CAS: 2863-98-1 |