2,6-Dimethylphenylhydrazine hydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR7757-25G OR7757-5G
APOSOR7757-25GEA 40.6 EUR
APOSOR7757-25G APOSOR7757-5G
2,6-Dimethylphenylhydrazine hydrochloride 97%
2,6-Dimethylphenylhydrazine hydrochloride
Formula: C₈H₁₃ClN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01861265
Núm. CAS: 2538-61-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III