2-Bromofenilhidracinio cloruro 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR7758-100G OR7758-250G OR7758-25G
APOSOR7758-100GEA 66.7 EUR
APOSOR7758-100G APOSOR7758-250G APOSOR7758-25G
2-Bromofenilhidracinio cloruro 98%
2-Bromofenilhidracinio cloruro
Formula: C₆H₈BrClN₂
Pto. de fusión: 182…189 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012926
Núm. CAS: 50709-33-6
EINECS: 256-728-6
UN: 1759
ADR: 8,II