4-Hydrazinobenzenesulphonamide hydrochloride 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Hydrazinylbenzenesulphonamide hydrochloride, (4-sulphamoylphenyl)hydrazine HCl, 4-Sulphonamidophenylhydrazine Hydrochloride
OR7764-100G OR7764-50G
APOSOR7764-100GEA 40.6 EUR
APOSOR7764-100G APOSOR7764-50G
4-Hydrazinobenzenesulphonamide hydrochloride 99%
4-Hydrazinobenzenesulphonamide hydrochloride
Formula: C₆H₉N₃O₂S
MW: 223.68 g/mol
Pto. de fusión: 217…219 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052262
Núm. CAS: 17852-52-7