2-Amino-6-bromopiridina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Bromo-2-piridilamina
OR7768-25G OR7768-5G OR7768-1G
APOSOR7768-25GEA 31.9 EUR
APOSOR7768-25G APOSOR7768-5G APOSOR7768-1G
2-Amino-6-bromopiridina 98%
2-Amino-6-bromopiridina
Formula: C₅H₅BrN₂
Pto. de fusión: 88…91 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00137843
Núm. CAS: 19798-81-3