N-[3-Aminomethyl)phenyl]acetamide hydrochloride 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-(Aminomethyl)acetanilide hydrochloride
OR7774-1G OR7774-250MG
APOSOR7774-1GEA 126 EUR
APOSOR7774-1G APOSOR7774-250MG
N-[3-Aminomethyl)phenyl]acetamide hydrochloride 95+%
N-[3-Aminomethyl)phenyl]acetamide hydrochloride
Formula: C₉H₁₃ClN₂O
MW: 200,67 g/mol
Pto. de fusión: 230…233 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04039171
Núm. CAS: 238428-27-8