Ácido (4-bromofenil)metabórico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR7775-25G OR7775-5G OR7775-100G
APOSOR7775-25GEA 0 EUR
APOSOR7775-25G APOSOR7775-5G APOSOR7775-100G
Ácido (4-bromofenil)metabórico
Ácido (4-bromofenil)metabórico
Formula: C₆H₆BBrO₂
Pto. de fusión: 282…288 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002104
Núm. CAS: 5467-74-3
EINECS: 226-779-9