N-[3-(Aminomethyl)phenyl]-N-methylacetamide hydrochloride 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR7776-1G
OR7776-5G
APOSOR7776-1GEA
203
EUR
APOSOR7776-1G
APOSOR7776-5G
N-[3-(Aminomethyl)phenyl]-N-methylacetamide hydrochloride 95+%
N-[3-(Aminomethyl)phenyl]-N-methylacetamide hydrochloride
Formula:
C₁₀H₁₅ClN₂O Pto. de fusión: 188…191 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04039172 Núm. CAS: 849020-90-2 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...