1-(4-Chlorophenyl)-1,2-propandione 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR7779-1G OR7779-5G OR7779-25G
APOSOR7779-1GEA 224 EUR
APOSOR7779-1G APOSOR7779-5G APOSOR7779-25G
1-(4-Chlorophenyl)-1,2-propandione 95+%
1-(4-Chlorophenyl)-1,2-propandione
Formula: C₉H₇ClO₂
Pto. Ebullición: 60…65 °C/0,02mmHg
Pto. de fusión: 30…32 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01941300
Núm. CAS: 10557-21-8