Piruvato de etilo
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR7781-100G OR7781-500G
APOSOR7781-100GEA 65.5 EUR
APOSOR7781-100G APOSOR7781-500G
Piruvato de etilo
Piruvato de etilo
Material for Pharmaceuticals and agrochemicals; Electronics solvent; Intermediate for flavors and fragrances
Formula: C₅H₈O₃
Pto. Ebullición: 143…150 °C
Pto. de fusión: –58 °C
Densidad: 1,045 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 45 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00009123
Núm. CAS: 617-35-6
EINECS: 210-511-2
UN: 3272
ADR: 3,III