4-Aminoindol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Indol-4-ylamine, 4-Indolamine, 4-Amino-1H-indole
OR7782-1G OR7782-5G
APOSOR7782-1GEA 79.9 EUR
APOSOR7782-1G APOSOR7782-5G
4-Aminoindol
4-Aminoindole
Formula: C₈H₈N₂
MW: 132,16 g/mol
Pto. de fusión: 106…108 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01076559
Núm. CAS: 5192-23-4