Indolin-1-amine hydrochloride 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR7783-1G OR7783-10G OR7783-5G
APOSOR7783-1GEA 195 EUR
APOSOR7783-1G APOSOR7783-10G APOSOR7783-5G
Indolin-1-amine hydrochloride 95+%
Indolin-1-amine hydrochloride
Formula: C₈H₁₁ClN₂
Pto. de fusión: 185 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04037889
Núm. CAS: 92259-86-4