4-[(2-Methoxyethyl)amino]-1-methylpiperidine 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR7785-1G OR7785-5G OR7785-25G
APOSOR7785-1GEA 139 EUR
APOSOR7785-1G APOSOR7785-5G APOSOR7785-25G
4-[(2-Methoxyethyl)amino]-1-methylpiperidine 95+%
4-[(2-Methoxyethyl)amino]-1-methylpiperidine
Formula: C₉H₂₀N₂O
Pto. Ebullición: 62…64 °C/0,02mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01826433
Núm. CAS: 416887-38-2