2,3-Dimethyl-6-nitroquinoxaline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR7790-1G OR7790-2.5G
APOSOR7790-1GEA 46.4 EUR
APOSOR7790-1G APOSOR7790-2.5G
2,3-Dimethyl-6-nitroquinoxaline
2,3-Dimethyl-6-nitroquinoxaline
Formula: C₁₀H₉N₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00205436
Núm. CAS: 2942-03-2