6-(Methylsulphonyl)-1H-indole 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR7793-1G OR7793-5G
APOSOR7793-1GEA 1040 EUR
APOSOR7793-1G APOSOR7793-5G
6-(Methylsulphonyl)-1H-indole 95+%
6-(Methylsulphonyl)-1H-indole
Formula: C₉H₉NO₂S
Pto. de fusión: 147…151 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04037939
Núm. CAS: 467461-40-1