4-(Methylsulphonyl)-2-nitroaniline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR7794-1G OR7794-10G OR7794-5G
APOSOR7794-1GEA 62.5 EUR
APOSOR7794-1G APOSOR7794-10G APOSOR7794-5G
4-(Methylsulphonyl)-2-nitroaniline
4-(Methylsulphonyl)-2-nitroaniline
Formula: C₇H₈N₂O₄S
Pto. de fusión: 194…196 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00718367
Núm. CAS: 21731-56-6