1-[4-(Methylsulphonyl)-2-nitrophenyl]piperazine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR7796-1G OR7796-250MG
APOSOR7796-1GEA 197 EUR
APOSOR7796-1G APOSOR7796-250MG
1-[4-(Methylsulphonyl)-2-nitrophenyl]piperazine
1-[4-(Methylsulphonyl)-2-nitrophenyl]piperazine
Formula: C₁₁H₁₅N₃O₄S
Pto. de fusión: 172…173 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03407994
Núm. CAS: 610275-77-9