N-[4-(Methylsulphonyl)-2-nitrophenyl]piperidin-4-amine 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
OR7797-1G
OR7797-5G
OR7797-25G
APOSOR7797-1GEA
229
EUR
APOSOR7797-1G
APOSOR7797-5G
APOSOR7797-25G
N-[4-(Methylsulphonyl)-2-nitrophenyl]piperidin-4-amine 95+%
N-[4-(Methylsulphonyl)-2-nitrophenyl]piperidin-4-amine
Formula:
C₁₂H₁₇N₃O₄S Pto. de fusión: 178…179 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04037967 Núm. CAS: 849035-94-5 |