4-{3-[4-(Methylsulphonyl)phenyl]-1,2,4-oxadiazol-5-yl}piperidine 95+%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR7798-1G OR7798-250MG
APOSOR7798-1GEA 92.8 EUR
APOSOR7798-1G APOSOR7798-250MG
4-{3-[4-(Methylsulphonyl)phenyl]-1,2,4-oxadiazol-5-yl}piperidine 95+%
4-{3-[4-(Methylsulphonyl)phenyl]-1,2,4-oxadiazol-5-yl}piperidine
Formula: C₁₄H₁₇N₃O₃S
Pto. de fusión: 128…131 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03426082
Núm. CAS: 849925-03-7

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR