1-[4-(Methylsulphonyl)phenyl]piperazine 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR7799-1G OR7799-25G OR7799-5G
APOSOR7799-1GEA 62.5 EUR
APOSOR7799-1G APOSOR7799-25G APOSOR7799-5G
1-[4-(Methylsulphonyl)phenyl]piperazine 95+%
1-[4-(Methylsulphonyl)phenyl]piperazine
Formula: C₁₁H₁₆N₂O₂S
Pto. de fusión: 148…150 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03648601
Núm. CAS: 187669-60-9