N-Acetil-β-D-glucosamina 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Acetamido-2-deoxy-D-glucopyranose, 2-Acetamido-2-deoxy-D-glucose, D-GlcNAc, N-Acetyl-D-glucosamine
OR7800T-100G OR7800T-1KG OR7800T-500G
APOSOR7800T-100GEA 75.4 EUR
APOSOR7800T-100G APOSOR7800T-1KG APOSOR7800T-500G
N-Acetil-β-D-glucosamina 95%
N-Acetyl-β-D-glucosamine
Formula: C₈H₁₅NO₆
MW: 221,21 g/mol
Pto. de fusión: 211 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00136044
Núm. CAS: 7512-17-6