5-Bromo-2-methoxy-4-(methylthio)pyrimidine
Proveedor: Apollo Scientific
OR7802-1G OR7802-5G
APOSOR7802-1GEA 364 EUR
APOSOR7802-1G APOSOR7802-5G
5-Bromo-2-methoxy-4-(methylthio)pyrimidine
5-Bromo-2-methoxy-4-(methylthio)pyrimidine
Formula: C₆H₇BrN₂OS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07781219
Núm. CAS: 59549-52-9