5-(Methylsulphonyl)-2-piperidin-1-ylaniline 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR7804-1G OR7804-5G OR7804-10G
APOSOR7804-1GEA 285 EUR
APOSOR7804-1G APOSOR7804-5G APOSOR7804-10G
5-(Methylsulphonyl)-2-piperidin-1-ylaniline 95+%
5-(Methylsulphonyl)-2-piperidin-1-ylaniline
Formula: C₁₂H₁₈N₂O₂S
Pto. de fusión: 128…129 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04037964
Núm. CAS: 849035-90-1