4-(4-Nitrophenyl)-1H-pyrazole 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR7805-1G OR7805-5G OR7805-25G
APOSOR7805-1GEA 142 EUR
APOSOR7805-1G APOSOR7805-5G APOSOR7805-25G
4-(4-Nitrophenyl)-1H-pyrazole 95+%
4-(4-Nitrophenyl)-1H-pyrazole
Formula: C₉H₇N₃O₂
Pto. de fusión: 205…208 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04037972
Núm. CAS: 114474-26-9