5-Bromo-2-metoxipirimidina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR7810-5G
OR7810-100G
APOSOR7810-5GEA
0
EUR
APOSOR7810-5G
APOSOR7810-100G
5-Bromo-2-metoxipirimidina 98%
5-Bromo-2-metoxipirimidina
Formula:
C₅H₅BrN₂O MW: 189.01 g/mol Pto. de fusión: 55…60 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04973351 Núm. CAS: 14001-66-2 |