4-(3-Pyridin-2-yl-1H-pyrazol-4-yl)quinoline 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: LY364947, 4-(3-(Pyridin-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl)quinoline
OR7811-250MG
APOSOR7811-250MGEA 116 EUR
APOSOR7811-250MG
4-(3-Pyridin-2-yl-1H-pyrazol-4-yl)quinoline 97%
4-(3-Pyridin-2-yl-1H-pyrazol-4-yl)quinoline
Formula: C₁₇H₁₂N₄
MW: 272,31 g/mol
Pto. de fusión: 230 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00800758
Núm. CAS: 396129-53-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III