3-(1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl)-1H-indole 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-(1,2,3,6-Tetrahydro-4-pyridyl)indole
OR7812-1G OR7812-250MG
APOSOR7812-1GEA 157 EUR
APOSOR7812-1G APOSOR7812-250MG
3-(1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl)-1H-indole 95+%
3-(1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl)-1H-indole
Formula: C₁₃H₁₄N₂
Pto. de fusión: 177…182 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03695471
Núm. CAS: 65347-55-9