Methyl-4-(3-methoxy-3-oxopropanoyl)benzoate 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Methyl 4-methoxycarbonylbenzoylacetate
OR7815-1G OR7815-5G OR7815-25G
APOSOR7815-1GEA 143 EUR
APOSOR7815-1G APOSOR7815-5G APOSOR7815-25G
Methyl-4-(3-methoxy-3-oxopropanoyl)benzoate 95+%
Methyl-4-(3-methoxy-3-oxopropanoyl)benzoate
Formula: C₁₂H₁₂O₅
MW: 236,223 g/mol
Pto. de fusión: 81…86 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00800637
Núm. CAS: 22027-52-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III