4-[(1-Acetyl-2,3-dihydro-1H-indol-7-yl)amino]-4-oxobutanoic acid 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
OR7816-10G
OR7816-1G
OR7816-5G
APOSOR7816-10GEA
0
EUR
APOSOR7816-10G
APOSOR7816-1G
APOSOR7816-5G
4-[(1-Acetyl-2,3-dihydro-1H-indol-7-yl)amino]-4-oxobutanoic acid 95+%
4-[(1-Acetyl-2,3-dihydro-1H-indol-7-yl)amino]-4-oxobutanoic acid
Formula:
C₁₄H₁₆N₂O₄ Pto. de fusión: 151…155 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00232838 Núm. CAS: 394654-07-0 |