3-[Acetyl(methyl)amino]propanoic acid 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR7817-1G OR7817-500MG
APOSOR7817-1GEA 533 EUR
APOSOR7817-1G APOSOR7817-500MG
3-[Acetyl(methyl)amino]propanoic acid 95+%
3-[Acetyl(methyl)amino]propanoic acid
Formula: C₆H₁₁NO₃
MW: 145.16 g/mol
Pto. de fusión: 91…92 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04037898
Núm. CAS: 58706-66-4