5-Bromo-3-methylindole 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Bromo-3-methyl-1H-indole
OR7820-1G OR7820-25G OR7820-5G
APOSOR7820-1GEA 120 EUR
APOSOR7820-1G APOSOR7820-25G APOSOR7820-5G
5-Bromo-3-methylindole 98%
5-Bromo-3-methylindole
Formula: C₉H₈BrN
MW: 210,08 g/mol
Pto. de fusión: 76…82 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04038746
Núm. CAS: 10075-48-6