3,5-Bis(methylsulphonyl)benzoic acid 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR7822-1G OR7822-5G OR7822-10G
APOSOR7822-1GEA 235 EUR
APOSOR7822-1G APOSOR7822-5G APOSOR7822-10G
3,5-Bis(methylsulphonyl)benzoic acid 95+%
3,5-Bis(methylsulphonyl)benzoic acid
Formula: C₉H₁₀O₆S₂
Pto. de fusión: 283…285 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04037979
Núm. CAS: 90536-91-7