8-Bromo-1,6-naphthyridine-2-carboxylic acid 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR7824-1G
OR7824-250MG
APOSOR7824-1GEA
545
EUR
APOSOR7824-1G
APOSOR7824-250MG
8-Bromo-1,6-naphthyridine-2-carboxylic acid 95+%
8-Bromo-1,6-naphthyridine-2-carboxylic acid
Formula:
C₉H₅BrN₂O₂ Pto. de fusión: 220 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04037919 Núm. CAS: 197507-55-4 |