1-(5-Bromopyrimidin-2-yl)piperidine-3-carboxylicacid 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR7825-1G OR7825-500MG
APOSOR7825-1GEA 114 EUR
APOSOR7825-1G APOSOR7825-500MG
1-(5-Bromopyrimidin-2-yl)piperidine-3-carboxylicacid 95+%
1-(5-Bromopyrimidin-2-yl)piperidine-3-carboxylicacid
Formula: C₁₀H₁₂BrN₃O₂
MW: 286.14 g/mol
Pto. de fusión: 190…193 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03426071
Núm. CAS: 799283-93-5