1-(5-Bromopyrimidin-2-yl)piperidine-4-carboxylic acid 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
OR7826-1G
APOSOR7826-1GEA 169 EUR
APOSOR7826-1G
1-(5-Bromopyrimidin-2-yl)piperidine-4-carboxylic acid 95+%
1-(5-Bromopyrimidin-2-yl)piperidine-4-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₁₂BrN₃O₂
Pto. de fusión: 164…166 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03426070
Núm. CAS: 799283-92-4