3-(tert-Butoxycarbonyl)benzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR7828-1G OR7828-5G OR7828-10G
APOSOR7828-1GEA 84.1 EUR
APOSOR7828-1G APOSOR7828-5G APOSOR7828-10G
3-(tert-Butoxycarbonyl)benzoic acid
3-(tert-Butoxycarbonyl)benzoic acid
Formula: C₁₂H₁₄O₄
Pto. de fusión: 152…155 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04037899
Núm. CAS: 33704-19-7