4-(tert-Butoxycarbonyl)benzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: mono-(tert-Butyl) terephthalate
OR7829-5G
APOSOR7829-5GEA 97.3 EUR
APOSOR7829-5G
4-(tert-Butoxycarbonyl)benzoic acid
4-(tert-Butoxycarbonyl)benzoic acid
Formula: C₁₂H₁₄O₄
MW: 222,24 g/mol
Pto. de fusión: 209…212 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04037901
Núm. CAS: 20576-82-3