3-((tert-Butoxycarbonyl)(methyl)amino)propanoic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR7830-5G OR7830-1G OR7830-25G
APOSOR7830-5GEA 37.7 EUR
APOSOR7830-5G APOSOR7830-1G APOSOR7830-25G
3-((tert-Butoxycarbonyl)(methyl)amino)propanoic acid 98%
3-((tert-Butoxycarbonyl)(methyl)amino)propanoic acid
Formula: C₉H₁₇NO₄
Pto. de fusión: 59…62 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03490508
Núm. CAS: 124072-61-3