2-{[1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidin-4-yl]sulphonyl}benzoic acid 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
OR7831-1G OR7831-5G OR7831-25G
APOSOR7831-1GEA 285 EUR
APOSOR7831-1G APOSOR7831-5G APOSOR7831-25G
2-{[1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidin-4-yl]sulphonyl}benzoic acid 95+%
2-{[1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidin-4-yl]sulphonyl}benzoic acid
Formula: C₁₇H₂₃NO₆S
Pto. de fusión: 191…193 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04037974
Núm. CAS: 849035-97-8