3-tert-Butoxypropionic acid 95+%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR7832-1G OR7832-5G
APOSOR7832-1GEA 270 EUR
APOSOR7832-1G APOSOR7832-5G
3-tert-Butoxypropionic acid 95+%
3-tert-Butoxypropionic acid
Formula: C₇H₁₄O₃
MW: 146,19 g/mol
Pto. Ebullición: 70…72 °C/0,22mmHg
Densidad: 0,989 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03426042
Núm. CAS: 21150-73-2

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR