Cyclopentylboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR7833-1G OR7833-5G
APOSOR7833-1GEA 21.9 EUR
APOSOR7833-1G APOSOR7833-5G
Cyclopentylboronic acid
Cyclopentylboronic acid
Formula: C₅H₁₁BO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01074541
Núm. CAS: 63076-51-7