(2E)-3-[4-Chloro-2-(methylsulphonyl)phenyl]-acrylic acid 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
OR7835-1G OR7835-5G OR7835-25G
APOSOR7835-1GEA 285 EUR
APOSOR7835-1G APOSOR7835-5G APOSOR7835-25G
(2E)-3-[4-Chloro-2-(methylsulphonyl)phenyl]-acrylic acid 95+%
(2E)-3-[4-Chloro-2-(methylsulphonyl)phenyl]-acrylic acid
Formula: C₁₀H₉ClO₄S
MW: 260,7 g/mol
Pto. de fusión: 251…253 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04037952
Núm. CAS: 849035-82-1