3-(2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-yl)acrylic acid 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (E)-3-(2,3-Dihydrobenzofuran-5-yl)acrylic acid
OR7839-1G
APOSOR7839-1GEA 58 EUR
APOSOR7839-1G
3-(2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-yl)acrylic acid 95+%
3-(2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-yl)acrylic acid
Formula: C₁₁H₁₀O₃
MW: 190,2 g/mol
Pto. de fusión: 170…173 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03002828
Núm. CAS: 203505-84-4