1-(5-Bromo-2-pyridinyl)-4-methylpiperazine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(5-Bromopyridin-2-yl)-4-methylpiperazine, 5-Bromo-2-(4-methylpiperazin-1-yl)pyridine
OR7840-1G OR7840-5G
APOSOR7840-1GEA 95.7 EUR
APOSOR7840-1G APOSOR7840-5G
1-(5-Bromo-2-pyridinyl)-4-methylpiperazine
1-(5-Bromo-2-pyridinyl)-4-methylpiperazine
Formula: C₁₀H₁₄BrN₃
MW: 256,15 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07368225
Núm. CAS: 364794-58-1